Tisk…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5928-1G PC5928-25G PC5928-5G PC5928-10G
APOSPC5928-1GEA 1120 CZK
APOSPC5928-1G APOSPC5928-25G APOSPC5928-5G APOSPC5928-10G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094323
CAS číslo: 222978-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III