Tisk…
3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5922-5G PC5922-1G
APOSPC5922-5GEA 9530 CZK
APOSPC5922-5G APOSPC5922-1G
3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-5-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094319
CAS číslo: 518070-23-0