Tisk…
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)-5-fluorotoluene, (3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)ethanonitrile
PC5919-1G PC5919-5G PC5919-10G
APOSPC5919-1GEA 1660 CZK
APOSPC5919-1G APOSPC5919-5G APOSPC5919-10G
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FN
MW: 149.165 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094317
CAS číslo: 518070-21-8
UN: 3276
ADR: 6.1 II