Tisk…
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-5-methylphenyl)methanol
PC5916-1G PC5916-5G PC5916-10G
APOSPC5916-1GEA 1330 CZK
APOSPC5916-1G APOSPC5916-5G APOSPC5916-10G
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140.155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094314
CAS číslo: 518070-20-7