Tisk…
6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5911-1G PC5911-5G
APOSPC5911-1GEA 2980 CZK
APOSPC5911-1G APOSPC5911-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
6-Amino-2,3-difluorophenol
Vzorec: C₆H₅F₂NO
MW: 145.107 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094310
CAS číslo: 115551-33-2