Tisk…
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodo-1H,1H,2H,3H,3H-nonafluoroheptan-1-ol
PC5906GB-5G PC5906GB-1G PC5906GB-250MG
APOSPC5906GB-5GEA 8570 CZK
APOSPC5906GB-5G APOSPC5906GB-1G APOSPC5906GB-250MG
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol
Vzorec: C₇H₆F₉IO
MW: 404,012 g/mol
Bod varu: 56…58 °C (1 mm Hg)
Hustota: 1,972 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236068
CAS číslo: 80233-96-1