Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5897-25G PC5897-5G PC5897-1G
APOSPC5897-25GEA 15380 CZK
APOSPC5897-25G APOSPC5897-5G APOSPC5897-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Bod varu: 191 °C
Hustota: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115888
CAS číslo: 886497-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II