Tisk…
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5892-1G PC5892-250MG
APOSPC5892-1GEA 5790 CZK
APOSPC5892-1G APOSPC5892-250MG
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
Vzorec: C₁₄H₁₄F₃N₃
MW: 281,276 g/mol
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219765
CAS číslo: 175203-79-9