Tisk…
1-(2-Fluorophenyl)propylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)propan-1-amine
PC5883-1G
APOSPC5883-1GEA 9890 CZK
APOSPC5883-1G
1-(2-Fluorophenyl)propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)propylamine
Vzorec: C₉H₁₂FN
MW: 153,197 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784283
CAS číslo: 473249-01-3