Tisk…
4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(tert-Butoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene, tert-Butyl 4-(trifluoromethyl)phenyl ether
PC5876-1G PC5876-25G PC5876-5G
APOSPC5876-1GEA 622 CZK
APOSPC5876-1G APOSPC5876-25G APOSPC5876-5G
4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride 97%
4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃O
MW: 218,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763645
CAS číslo: 16222-44-9