Tisk…
2H-Perfluoroisopropyl benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5862-1G PC5862-5G
APOSPC5862-1GEA 2780 CZK
APOSPC5862-1G APOSPC5862-5G
2H-Perfluoroisopropyl benzoate 97%
2H-Perfluoroisopropyl benzoate
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00769374
CAS číslo: 10315-85-2