Tisk…
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxyprop-1-yl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-(Perfluorophenyl)propan-2-ol
PC5861-1G PC5861-5G
APOSPC5861-1GEA 4240 CZK
APOSPC5861-1G APOSPC5861-5G
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol
Vzorec: C₉H₇F₅O
MW: 226,143 g/mol
Bod varu: 67…68 °C (5 mm Hg)
Bod tání: 81…82 °C
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086181
CAS číslo: 1988-60-9