Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5858-1G PC5858-5G
APOSPC5858-1GEA 3610 CZK
APOSPC5858-1G APOSPC5858-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline
Vzorec: C₈H₄ClF₆N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763619
CAS číslo: 948014-37-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III