2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5852-1G
PC5852-250MG
PC5852-100MG
APOSPC5852-1GEA
22060
CZK
APOSPC5852-1G
APOSPC5852-250MG
APOSPC5852-100MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₆BrF₃O₂ Bod tání: 150…151 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12026462 CAS číslo: 1159512-50-1 |