Tisk…
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5845-250MG PC5845-100MG
APOSPC5845-250MGEA 1620 CZK
APOSPC5845-250MG APOSPC5845-100MG
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11520696
CAS číslo: 105827-74-5