Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5840-1G PC5840-5G
APOSPC5840-1GEA 2900 CZK
APOSPC5840-1G APOSPC5840-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115891
CAS číslo: 886497-94-5