Tisk…
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5835-1G PC5835-5G
APOSPC5835-1GEA 3840 CZK
APOSPC5835-1G APOSPC5835-5G
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Vzorec: C₁₀H₆F₁₄
MW: 392.132 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026454
CAS číslo: 948014-28-6