Tisk…
3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-4-iodo-1,1,1,3-tetrafluorobutane
PC5828-1G PC5828-5G
APOSPC5828-1GEA 4470 CZK
APOSPC5828-1G APOSPC5828-5G
3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
Vzorec: C₄H₄ClF₄I
MW: 290,426 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784198
CAS číslo: 885275-78-5