Tisk…
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5826-1G PC5826-25G PC5826-5G
APOSPC5826-1GEA 2960 CZK
APOSPC5826-1G APOSPC5826-25G APOSPC5826-5G
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Vzorec: C₄H₃F₆I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038313
CAS číslo: 883449-40-9