Tisk…
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5804-1G PC5804-5G
APOSPC5804-1GEA 3670 CZK
APOSPC5804-1G APOSPC5804-5G
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Vzorec: C₄H₃BrF₄
MW: 206,964 g/mol
Hustota: >1,5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026486
CAS číslo: 933600-87-4