Tisk…
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5803-1G PC5803-5G
APOSPC5803-1GEA 3290 CZK
APOSPC5803-1G APOSPC5803-5G
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Vzorec: C₄H₃BrF₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08461628
CAS číslo: 933668-39-4