Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
8-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodoperfluorooctane
PC5802-1G
PC5802-5G
PC5802-250MG
APOSPC5802-1GEA
3310
CZK
APOSPC5802-1G
APOSPC5802-5G
APOSPC5802-250MG
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Vzorec:
C₁₁F₂₃IO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09763607 CAS číslo: 25080-19-7 |