Tisk…
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5801-10G PC5801-2.5G
APOSPC5801-10GEA 10720 CZK
APOSPC5801-10G APOSPC5801-2.5G
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene 97%
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene
Vzorec: C₆H₄Cl₂F₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461614
CAS číslo: 885275-95-6