4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-4-(pentafluorothio)aniline
PC5798-1G
PC5798-250MG
APOSPC5798-1GEA
17300
CZK
APOSPC5798-1G
APOSPC5798-250MG
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Vzorec:
C₆H₆F₅NOS MW: 235,175 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12026459 CAS číslo: 1159512-48-7 |