Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5797-1G PC5797-250MG
APOSPC5797-1GEA 9920 CZK
APOSPC5797-1G APOSPC5797-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026457
CAS číslo: 1159512-46-5