Tisk…
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4,5,5,5-Pentafluoro-2-iodopent-1-ene
PC5792-1G PC5792-5G
APOSPC5792-1GEA 4830 CZK
APOSPC5792-1G APOSPC5792-5G
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
Vzorec: C₅H₄F₅I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777190
CAS číslo: 885275-73-0