Tisk…
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57794-100MG PC57794-1G PC57794-250MG
APOSPC57794-100MGEA 910 CZK
APOSPC57794-100MG APOSPC57794-1G APOSPC57794-250MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31567869
CAS číslo: 2377846-69-8
UN: 3261
ADR: 8,III