Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57793-1G PC57793-250MG
APOSPC57793-1GEA 5360 CZK
APOSPC57793-1G APOSPC57793-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₅F₃OS
MW: 230,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27932089
CAS číslo: 908566-20-1