Tisk…
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57792-100MG PC57792-1G PC57792-250MG
APOSPC57792-100MGEA 622 CZK
APOSPC57792-100MG APOSPC57792-1G APOSPC57792-250MG
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Vzorec: C₁₀H₇F₃OS
MW: 232,222 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032277
CAS číslo: 1171926-60-5