Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57791-100MG PC57791-1G PC57791-250MG
APOSPC57791-100MGEA 622 CZK
APOSPC57791-100MG APOSPC57791-1G APOSPC57791-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₄F₃NS
MW: 227,206 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31567871
CAS číslo: 2115333-67-8