Tisk…
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57789-1G PC57789-250MG
APOSPC57789-1GEA 3870 CZK
APOSPC57789-1G APOSPC57789-250MG
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃S
MW: 295,119 g/mol
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28399005
CAS číslo: 1858256-40-2
UN: 3261
ADR: 8,III