Tisk…
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57788-1G PC57788-250MG
APOSPC57788-1GEA 3870 CZK
APOSPC57788-1G APOSPC57788-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₄F₃NS
MW: 227,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31567859
CAS číslo: 2121705-26-6