5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC57787-1G
PC57787-250MG
APOSPC57787-1GEA
3740
CZK
APOSPC57787-1G
APOSPC57787-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Vzorec:
C₁₀H₆F₃NOS MW: 245,221 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31567862 CAS číslo: 1609382-60-6 |