Tisk…
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57785-100MG PC57785-1G PC57785-250MG
APOSPC57785-100MGEA 953 CZK
APOSPC57785-100MG APOSPC57785-1G APOSPC57785-250MG
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31567845
CAS číslo: 2377846-67-6
UN: 3261
ADR: 8,III