Tisk…
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57783-1G PC57783-250MG
APOSPC57783-1GEA 4470 CZK
APOSPC57783-1G APOSPC57783-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₄F₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31567847
CAS číslo: 2121264-35-3