Tisk…
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57782-1G PC57782-250MG
APOSPC57782-1GEA 3740 CZK
APOSPC57782-1G APOSPC57782-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Vzorec: C₁₀H₆F₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31567850
CAS číslo: 2375008-67-4