7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC57781-1G
PC57781-250MG
APOSPC57781-1GEA
3870
CZK
APOSPC57781-1G
APOSPC57781-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Vzorec:
C₁₀H₄F₃NS Bod tání: 85…87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31567883 CAS číslo: 2115921-53-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...