Tisk…

7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC57780-1G PC57780-250MG
APOSPC57780-1GEA 3740 CZK
APOSPC57780-1G APOSPC57780-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Vzorec: C₁₀H₆F₃NOS
MW: 245,221 g/mol
Bod tání: 158…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29922223
CAS číslo: 1956369-80-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR