[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC57779-1G
PC57779-250MG
APOSPC57779-1GEA
7410
CZK
APOSPC57779-1G
APOSPC57779-250MG
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Vzorec:
C₁₀H₆BrF₃OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29432909 CAS číslo: 2090924-00-6 |