Tisk…
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57778-1G PC57778-250MG
APOSPC57778-1GEA 3540 CZK
APOSPC57778-1G APOSPC57778-250MG
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28399009
CAS číslo: 1858242-05-3
UN: 1759
ADR: 8,III