Tisk…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57777-1G PC57777-250MG PC57777-5G
APOSPC57777-1GEA 11680 CZK
APOSPC57777-1G APOSPC57777-250MG APOSPC57777-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₂BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756767
CAS číslo: 914935-69-6