Tisk…
8-Chloro-1-fluorophenazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cloro-6-fluorophenazine
PC57776-1G PC57776-250MG PC57776-5G
APOSPC57776-1GEA 2610 CZK
APOSPC57776-1G APOSPC57776-250MG APOSPC57776-5G
8-Chloro-1-fluorophenazine
8-Chloro-1-fluorophenazine
Vzorec: C₁₂H₆ClFN₂
MW: 232,641 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32070711
CAS číslo: 2407339-50-6