Tisk…
8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-6-fluorophenazine
PC57775-1G PC57775-250MG PC57775-5G
APOSPC57775-1GEA 2570 CZK
APOSPC57775-1G APOSPC57775-250MG APOSPC57775-5G
8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
8-Bromo-1-fluorophenazine
Vzorec: C₁₂H₆BrFN₂
MW: 277,092 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32070710
CAS číslo: 2379918-33-7