2-Fluorophenazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC57774-1G
PC57774-250MG
PC57774-5G
APOSPC57774-1GEA
3060
CZK
APOSPC57774-1G
APOSPC57774-250MG
APOSPC57774-5G
2-Fluorophenazine
2-Fluorophenazine
Vzorec:
C₁₂H₇FN₂ MW: 198,196 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32070709 CAS číslo: 397-57-9 |