Tisk…
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57725-1G PC57725-250MG
APOSPC57725-1GEA 29760 CZK
APOSPC57725-1G APOSPC57725-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.025 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32070683
CAS číslo: 2169047-47-4