Tisk…
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57724-1G PC57724-250MG
APOSPC57724-1GEA 18620 CZK
APOSPC57724-1G APOSPC57724-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32070682
CAS číslo: 2167386-60-7