Tisk…
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl (pentafluorobenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propionate
PC5767-1G PC5767-5G
APOSPC5767-1GEA 3580 CZK
APOSPC5767-1G APOSPC5767-5G
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate
Vzorec: C₁₁H₇F₅O₃
Bod varu: 103…104 °C (4 mm Hg)
Hustota: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192163
CAS číslo: 3516-87-8
UN: 3272
ADR: 3,III