Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5764-1G
PC5764-5G
APOSPC5764-1GEA
2360
CZK
APOSPC5764-1G
APOSPC5764-5G
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Vzorec:
C₂₄H₁₉S₂·CF₃O₃S Bod tání: 81…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683569 CAS číslo: 111281-12-0 |