2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5759-1G
PC5759-5G
APOSPC5759-1GEA
3070
CZK
APOSPC5759-1G
APOSPC5759-5G
2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Vzorec:
C₄H₃ClF₄ MW: 162,513 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08461615 CAS číslo: 885276-06-2 |