2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Carboxy-4-hydroxybenzotrifluoride, 5-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 2-Carboxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC5736-1G
PC5736-250MG
PC5736-5G
APOSPC5736-1GEA
3810
CZK
APOSPC5736-1G
APOSPC5736-250MG
APOSPC5736-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₅F₃O₃ MW: 206,119 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07787570 CAS číslo: 79427-88-6 |